Przejdź do
71790
Sodium nucleinate
Synonim(y):
Ribonucleic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
powder
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
loss
~5% loss on drying, 20 °C (HV)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear to turbid, brown-yellow (hot)
storage temp.
2-8°C
General description
Sodium nucleinate is a derivative of tetrahydrophthalazine.
Application
<ul>
<li><strong>Tetrahydrophthalazine derivative &quot;sodium nucleinate&quot; exert its anti-inflammatory effects through inhibition of oxidative burst in human monocytes:</strong> Describes the anti-inflammatory capabilities of Sodium nucleinate, particularly its ability to inhibit oxidative burst in human monocytes, suggesting its use in anti-inflammatory therapies (Jukic et al., 2012).</li>
<li><strong>A tetrahydrophthalazine derivative ′sodium nucleinate′ exerts a potent suppressive effect upon LPS-stimulated mononuclear cells in vitro and in vivo:</strong> Outlines the suppressive effects of Sodium nucleinate on LPS-stimulated mononuclear cells, underlining its potential utility in controlling inflammatory responses (Jukic et al., 2011).</li>
</ul>
Biochem/physiol Actions
Sodium nucleinate (SN) serves as an immunomodulatory substance, that possess anti-inflammatory effects.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y000066255714S3126
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
description
Type II-S
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear to turbid, brown-yellow (hot)
solubility
-
solubility
soluble (1N NaOH (5%))
solubility
-
loss
~5% loss on drying, 20 °C (HV)
loss
-
loss
-
loss
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)