Przejdź do
73275
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, nile blue-marked
size: 1 μm
Synonim(y):
Melamine-formaldehyde resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer. They are printed on the individual certificates.
Extinction maximum: 633 nm
Emission maximum: 672 nm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9427288901
description
size: 1 μm
description
size: 4 μm
description
size: 6 μm
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
surface coverage
-
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
particle size
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)