Przejdź do
94272
Micro particles based on melamine resin, nile blue-marked
size: 4 μm
Synonim(y):
Melamine-formaldehyde resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
MDL number:
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
fluorescence
λex 633 nm; λem 672 nm
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
Analysis Note
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73275
description
size: 4 μm
description
size: 1 μm
particle size
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
grade
analytical standard
grade
-
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Could you please tell me what solution the beads are suspended in?
    1 answer
    1. These micro-particles are suspended in water.