Przejdź do
73711
2,6-Difluorophenyl pentafluorophenyl decanedioate
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
Decanedioic acid 1-(2,6-difluorophenyl) 10-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19F7O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.37
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 73711, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (HPLC)
form
lumps
SMILES string
O=C(CCCCCCCCC(OC1=C(F)C=CC=C1F)=O)OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F
InChI
1S/C22H19F7O4/c23-12-8-7-9-13(24)21(12)32-14(30)10-5-3-1-2-4-6-11-15(31)33-22-19(28)17(26)16(25)18(27)20(22)29/h7-9H,1-6,10-11H2
InChI key
UVKRJTSPLZDUFT-UHFFFAOYSA-N
Application
This linker enables to form heteroconjugates by linking primary amino groups from two separate biomolecules in a strictly orthogonal way. The orthogonality arises from the differential reactivity of the ester leaving groups.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)