Przejdź do
73766
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 20,000
Synonim(y):
TRITC-Dextran 20, TRITC-Dextran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32150313
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 20,000
extent of labeling
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
fluorescence
λex 550 nm; λem 577 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
42874T128752194
description
average mol wt 20,000
description
average mol wt 40,000
description
average mol wt 155,000
description
average mol wt 500,000
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
extent of labeling
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
extent of labeling
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
extent of labeling
~1 TRITC per 100 glucose residues
extent of labeling
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
mol wt
average mol wt 20,000
mol wt
average mol wt 40,000
mol wt
average mol wt 155,000
mol wt
average mol wt 500,000
fluorescence
λex 550 nm; λem 577 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 550 nm; λem 577 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
fluorescence
λex 550 nm; λem 575 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How to reconstitute it?
    1 answer
    1. No direct reconstitution protocol is available for this product. However, based on information for similar TRITC-dextran products, this product is soluble in water or phosphate-buffered saline (PBS). Dextran conjugates are generally soluble in aqueous buffers to at least 10 mg/mL. Further literature searches for relevant information regarding reconstitution conditions for the intended application and empirical determination of the required concentrations for the experimental setup are highly recommended.