Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2290,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 500,000
extent of labeling
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
fluorescence
λex 550 nm; λem 575 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
application(s)
cell analysis
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average mol wt 500,000 | description average mol wt 40,000 | description average mol wt 20,000 | description average mol wt 155,000 |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - |
| mol wt average mol wt 500,000 | mol wt average mol wt 40,000 | mol wt average mol wt 20,000 | mol wt average mol wt 155,000 |
| extent of labeling 0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose | extent of labeling 0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose | extent of labeling 0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose | extent of labeling - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?