Przejdź do
73940
Lipase immobilized from Candida antarctica
beads, slightly brown, >2 U/mg
Synonim(y):
Immobilized Lipase, Lipase Enzyme
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-619-9
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
>2 U/mg
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
beads
Quality Segment
specific activity
>2 U/mg
color
slightly brown
density
2 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
General description
Lipases belong to the class of hydrolases. Microbes of plant and animal basis mainly produce lipase enzyme. It can also be produced by marine organisms.
Application
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Biochem/physiol Actions
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Lipases are used in detergent, food, leather, pharmaceutical and dairy industries. It has several characteristics like substrate specificity, stereospecificity and regioselectivity. It also participates in various bioconversion reactions like, hydrolysis, esterification, acidolysis and aminolysis.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol butyric acid per minute at pH 8.0 and 40°C (tributyrin, Cat. No. 91010, as substrate)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
525834165854326
description
beads, slightly brown, >2 U/mg
description
≥2000 U/g
description
≥500 U/g
description
≥1800 U/g
specific activity
>2 U/mg
specific activity
≥2000 U/g
specific activity
≥500 U/g
specific activity
≥1800 U/g
form
beads
form
beads
form
beads (powder like)
form
beads
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
slightly brown
color
-
color
-
color
white to off-white
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
2 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)