Przejdź do
74613
Ammonium acetate 0.16M – TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.08M – 2-Propanol 24% (v/v) – Glycerol 20% (v/v) solution
Synonim(y):
Crystallization solution 19/Kit No 75403
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
form
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
density
1.03 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)