Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł 1283,50 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5700,00 zł 4845,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1283,50 zł
Cena katalogowa1510,00 złZaoszczędź 15%description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mol wt
538.75 g/mol
CMC
0.11
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-30-15-17-32-19-21-34-23-25-36-27-28-37-26-24-35-22-20-33-18-16-31-14-12-29/h29H,2-28H2,1H3
InChI key
YYELLDKEOUKVIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioXtra, ≥98.0% (GC) | description ≥98% (GC) | description BioXtra, ≥98.0% (TLC) | description BioXtra, ≥98.0% (GC) |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98.0% (GC) |
| form solid | form solid | form crystals | form solid |
| CMC 0.11 | CMC 0.11 | CMC - | CMC - |
| mol wt 538.75 g/mol | mol wt average mol wt 66,000 | mol wt 510.70 g/mol | mol wt 594.86 g/mol |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic |
| product line BioXtra | product line - | product line BioXtra | product line BioXtra |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octaethylene glycol monododecyl ether
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?