Przejdź do
74875
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Synonim(y):
Trisodium 8-octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21Na3O11S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
650.58
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
32150313
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
powder
mp
251-260 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 384 nm; λem 409 nm in H2O, λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C24H24O11S3.3Na/c1-2-3-4-5-6-7-22(25)35-18-12-19(36(26,27)28)15-10-11-17-21(38(32,33)34)13-20(37(29,30)31)16-9-8-14(18)23(15)24(16)17;;;/h8-13H,2-7H2,1H3,(H,26,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
RZVSWISDVXUSGY-UHFFFAOYSA-K
Application
suitable as fluorogenic substrate for esterases, lipases
Other Notes
Highly water soluble enzyme substrate for fluorimetric assay of esterases and lipases at longwave excitation and emission wavelengths
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)