Przejdź do
75543
tris-NTA Biotin trifluoroacetate salt solution
≥80.0% (HPLC)
Synonim(y):
Biotin-tris-NTA trifluoracetic acid salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H93N11O25S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1388.49
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
3570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥80.0% (HPLC)
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CN(CC(O)=O)[C@H](C(O)=O)CCC(N1CCCN(C(CC[C@@H](C(O)=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O)=O)CCN(C(CCCCCNC(CCCCCNC(CCCC[C@H](SC2)[C@]3([H])[C@@]2([H])NC(N3)=O)=O)=O)=O)CCCN(C(CC[C@@H](C(O)=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O)=O)CC1)=O)=O
InChI
1S/C59H93N11O25S/c71-43(12-3-1-7-21-61-44(72)13-6-5-11-42-55-38(37-96-42)62-59(95)63-55)60-22-8-2-4-14-45(73)64-23-9-24-66(47(75)19-16-40(57(91)92)69(33-51(81)82)34-52(83)84)29-30-67(48(76)20-17-41(58(93)94)70(35-53(85)86)36-54(87)88)26-10-25-65(28-27-64)46(74)18-15-39(56(89)90)68(31-49(77)78)32-50(79)80/h38-42,55H,1-37H2,(H,60,71)(H,61,72)(H,77,78)(H,79,80)(H,81,82)(H,83,84)(H,85,86)(H,87,88)(H,89,90)(H,91,92)(H,93,94)(H2,62,63,95)/t38-,39-,40-,41-,42-,55-/m0/s1
InChI key
ROTBJHGOGUERSI-LNQQGTGFSA-N
Application
Applications
  • Reversible labeling of proteins or cell surfaces
  • Detection and analysis of target molecules
  • Immobilization of proteins, lipids and cells on surfaces
  • Purification and sample preparation of proteins
  • Coupling with microscopic or spectroscopic probes (e.g., fluorophores)
  • Nickel needs to be added prior application.
Features and Benefits
Features
  • A complex of three NiNTA groups ensures high-affinity binding of His-tags
  • Binding affinity is approximately four orders of magnitude higher than monovalent metal ion chelators
  • Protein binding is stochiometric
  • Tris-NTA is available as amino-group or biotin conjugates
Legal Information
This product was produced by Biotechrabbit GmbH. The use of this product for research purposes is covered by a license from QIAGEN Group. No rights to use this product to perform or offer diagnostic, companion diagnostic, commercial testing or other commercial services for money or money′s worth are granted by the supply of this product expressly, by implication or by estoppel.
Should you wish to use this product for any other purpose not covered by this license, please contact QIAGEN Corporate Business Development at bd@qiagen.com.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
141367089990625
description
≥80.0% (HPLC)
description
≥80.0% (HPLC)
description
-
description
~15% in H2O, light yellow
assay
≥80.0% (HPLC)
assay
≥80.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)