Przejdź do
70899
Ni-NTA Buffer Kit
Synonim(y):
Buffer Kit for Ni-NTA, Ni-NTA Buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
The Ni-NTA Buffer Kit provides a convenient set of buffers optimized for purification of His•Tag fusion proteins on Ni-NTA His•Bind Resin. These phosphate-buffered solutions differ from the Tris-based solutions used in the His•Bind Buffer Kit. Carefully prepared 4X concentrates are included for binding, washing and elution according to recommended protocols.
Other Notes
•2 × 125 ml4X Ni-NTA Bind Buffer
•125 ml4X Ni-NTA Wash Buffer
•50 ml4X Ni-NTA Elute Buffer
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
706667069170751
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
do not freeze
storage condition
do not freeze
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi I want to buy this kit: 70899 Ni-NTA Buffer Kit and want to also know the buffer composition. Since I am doing native protein purification its important for me to know the composition of the buffers. Please inform where I can find it. Thanks
    1 answer
    1. Please see the composition for each of the 3 buffers included in this kit:
      Ni-NTA Bind Buffer: 50 mM NaH2PO4, pH 8.0; 300 mM NaCl; 10 mM imidazole
      Ni-NTA Wash Buffer: 50 mM NaH2PO4, pH 8.0; 300 mM NaCl; 20 mM imidazole
      Ni-NTA Elute Buffer: 50 mM NaH2PO4, pH 8.0; 300 mM NaCl; 250 mM imidazole