Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 902,00 zł |
Informacje o tej pozycji
902,00 zł
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: oxidant
concentration
2% in H2O
technique(s)
electron microscopy: suitable
color
colorless to yellow
density
1.0 g/mL at 20 °C
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI key
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for electron microscopy, 2% in H2O | description 4 wt. % in H2O | description 2.5 wt. % in tert-butanol | description suitable for electron microscopy, 4% in H2O |
| form solution | form liquid | form liquid | form solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.0 g/mL at 20 °C | density 1.04 g/mL at 25 °C, 1.0 g/mL at 20 °C | density 1.0 g/mL at 20 °C, 0.811 g/mL at 25 °C | density 1.0 g/mL at 20 °C |
| application(s) hematology | application(s) - | application(s) - | application(s) hematology |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 2% in H2O | concentration 4 wt. % in H2O, 3.5-4.5% (OsO4) | concentration 2.5 wt. % in tert-butanol | concentration 4% in H2O |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Osmium tetroxide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?