Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 U | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7150,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
packaging
ampule of >10 A260
solubility
H2O: complete 1 mL/vial, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O[C@@H]3[C@H](O[C@H](C3)[n]4c5nc(nc(c5nc4)O)N)CO[P](=O)(O)O)(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N)O
InChI
1S/C19H26N8O13P2/c20-12-1-2-26(19(30)23-12)13-3-8(28)10(38-13)5-37-42(34,35)40-9-4-14(39-11(9)6-36-41(31,32)33)27-7-22-15-16(27)24-18(21)25-17(15)29/h1-2,7-11,13-14,28H,3-6H2,(H,34,35)(H2,20,23,30)(H2,31,32,33)(H3,21,24,25,29)/t8-,9-,10+,11+,13+,14+/m0/s1
InChI key
IBZPKQZTZXRCKY-WKSZEZMPSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ampule of >10 A260 | description double stranded, alternating copolymer | description double-stranded alternating copolymer | description 99% |
| form liquid | form powder or solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility H2O: complete 1 mL/vial, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| packaging ampule of >10 A260 | packaging - | packaging - | packaging - |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?