Przejdź do
76755
Pentafluorophenyl isothiocyanate
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
1,2,3,4,5-pentafluoro-6-isothiocyanatobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
814,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7F5NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-791-9
Beilstein/REAXYS Number:
2736207
MDL number:
814,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.540
bp
38-39 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.594 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(N=C=S)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5NS/c8-2-3(9)5(11)7(13-1-14)6(12)4(2)10
InChI key
NGNKMRBGZPDABE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS025225
description
≥97.0% (GC)
description
AldrichCPR
density
1.594 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.540
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
bp
38-39 °C/0.2 mmHg (lit.)
bp
-
form
liquid
form
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)