Przejdź do
77607
Phenol
BioUltra, Molecular Biology, TE-saturated, ~73% (T)
Synonim(y):
Hydroxybenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3280,00 zł
2788,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-632-7
Beilstein/REAXYS Number:
969616
MDL number:
Assay:
~73% (T)
Grade:
Molecular Biology
Bp:
182 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
~73% (T)
form
liquid
autoignition temp.
1319 °F
quality
TE-saturated
contains
~0.1% 8-hydroxyquinoline as preservative
expl. lim.
8.6 %
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.48
pH
~7.8(aqueous phase)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
Oc1ccccc1
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for molecular biology
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
saturated with 10 mM TRIS buffer pH 8.0 and 1 mM EDTA
Phenol, also known as hydroxybenzene, is an aromatic compound produced both naturally and synthetically. It acts as a disinfectant and is highly toxic. Exposure to phenol through inhalation, cutaneous adsorption, or oral ingestion causes denaturation and precipitation of cellular protein, which in turn leads to poisoning.
Application
Phenol (TE-saturated) has been used in the phenol-chloroform extraction procedure for plasmid DNA isolation. It has also been used to extract the aqueous phase during DNA linearization and mRNA synthesis.
Other Notes
RNA fingerprinting - preparation of the E. coli tRNA carrier
Disclaimer
according to temperature, a small quantity of an overlaid aqueous phase may form
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
242322P5566W322340
description
BioUltra, Molecular Biology, TE-saturated, ~73% (T)
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
BioXtra, ≥99.5% (GC)
description
natural, 97%, FG
assay
~73% (T)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (GC)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
-
grade
Kosher, FG, Halal, natural
form
liquid
form
-
form
-
form
-
cation traces
Pb: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Mo: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Bi: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Li: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Cd: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Al: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Ba: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%
cation traces
-
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)