Przejdź do
77631
(R)-Mevalonic acid 5-pyrophosphate tetralithium salt
≥95% (TLC)
Synonim(y):
(R)-Mevalonic acid 5-diphosphate tetralithium salt, R-MVAPP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10Li4O10P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -2.9±0.5°, c = 1 in hydrochloric acid (0.02 M)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].C[C@@](O)(CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H14O10P2.4Li/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-15-18(13,14)16-17(10,11)12;;;;/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,13,14)(H2,10,11,12);;;;/q;4*+1/p-4/t6-;;;;/m1..../s1
InChI key
GFIXUUFXTAPBAD-CZNRRTBNSA-J
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07841712280
description
≥95% (TLC)
description
95% (TLC)
description
≥97.0%
form
powder
form
-
form
liquid
assay
≥95% (TLC)
assay
95% (TLC)
assay
≥97.0%, ≥97.0% (GC), 97.0-103.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
optical activity
[α]/D -2.9±0.5°, c = 1 in hydrochloric acid (0.02 M)
optical activity
[α]/D -3.2±0.5°, c = 0.1 in 0.2 M HCl
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Dear Sir/Madam, I hope you are doing well. I have purchased (R)-Mevalonic acid 5-pyrophosphate tetralithium salt (Cas No:1485654-39-4). Could you please let me know what the relevant solvent is for this compound? Best regards, Abdolkarim
    1 answer
    1. Solubility testing for Product No. 77631 is not performed. Although a specific rotation test is conducted at a concentration of 1 gram/mL in 0.2 M HCl, (R)-Mevalonic acid 5-pyrophosphate tetralithium salt should be fairly soluble in neutral water.