Przejdź do
77951
Imidazolepropionic acid
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1H-Imidazole-4-propanoic acid, 1H-Imidazole-5-propanoic acid, 3-(1H-Imidazol-4-yl)propionic acid, 3-(Imidazol-4(5)-yl)propionic acid, Deamino-histidine, Dihydrourocanic acid, NSC 66737
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
214-045-0
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCC1=CN=CN1)=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
ZCKYOWGFRHAZIQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Imidazolepropionic acid is a product of histidine metabolism, which may involve oxidation or transamination
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)