Przejdź do
78551
3-(4-Methylbenzylidene)camphor
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1,7,7-Trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)-norbornan-2-one, 1,7,7-Trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]-bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 4-MBC, 4-Methylbenzylidene camphor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
762,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.37
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
MDL number:
NACRES:
NA.25
EC Number:
253-242-6
Beilstein/REAXYS Number:
9213949
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
762,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
SMILES string
Cc1ccc(cc1)\C=C2\[C@@H]3CC[C@](C)(C2=O)C3(C)C
InChI
1S/C18H22O/c1-12-5-7-13(8-6-12)11-14-15-9-10-18(4,16(14)19)17(15,2)3/h5-8,11,15H,9-10H2,1-4H3/b14-11-/t15-,18+/m0/s1
InChI key
HEOCBCNFKCOKBX-IRELMECMSA-N
General description
An estrogenic endocrine disruptor found to affect the development processes of ductal outgrowth and branching morphogenesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
61547PHR28051424222
description
≥98.0% (GC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
crystals
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(4-Methylbenzylidene)camphor
Piktogramy
Environment
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
372.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
189 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
36861-47-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)