Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 248,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 812,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7FO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.19
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-350-2
Beilstein/REAXYS Number:
2088311
MDL number:
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
≤0.2% water
input
general use sample(s)
mp
92-95 °C
solubility
anhydrous isopropanol: soluble 35 mg/mL, clear to faintly hazy, colorless to faintly yellow (Heating required)
storage temp.
room temp
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Phenylmethanesulfonyl fluoride has been used as a component in radioimmunoprecipitation buffer for western blot analysis. It has also been used as a component in the RAW264.7 cell lysis buffer for western blotting.
Biochem/physiol Actions
Phenylmethanesulfonyl fluoride has the ability to enhance the stability of plasma lipidome in lipidomic and metabolomic analysis. This serine protease inhibitor reduces the naloxone-precipitated withdrawal jumping behavior in morphine-dependent mice.
Other Notes
Specific trypsin and chymotrypsin inhibitor. Less toxic substitute for diisopropylfluorophosphate. Potentiates the effects of ischemia on brain mitochondria through its inhibition of phospholipase C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylmethanesulfonyl fluoride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?