Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 713,00 zł |
Informacje o tej pozycji
713,00 zł
Quality Segment
assay
98% (GC), 98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.545
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
InChI key
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
General description
Application
- Simultaneous electrochemical determination of three sunscreens using cetyltrimethylammonium bromide.: This study presents an electrochemical method for the simultaneous determination of sunscreens, including 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, using cetyltrimethylammonium bromide, highlighting the importance of analytical techniques in biochemistry (Cardoso et al., 2008).
- Relationship between the ability of sunscreens containing 2-ethylhexyl-4′-methoxycinnamate to protect against UVR-induced inflammation, depletion of epidermal Langerhans (Ia+) cells and suppression of alloactivating capacity of murine skin in vivo.: This study evaluates the protective effects of sunscreens with 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate against UV radiation-induced skin changes, contributing to the understanding of immune responses in dermatological biochemistry (Walker et al., 1994).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay 98%, 98% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| refractive index n20/D 1.545 | refractive index n20/D 1.545 | refractive index - | refractive index - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
379.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
193 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?