Przejdź do
79302
Esterase from Bacillus stearothermophilus
recombinant, expressed in E. coli, ≥4.0 U/mg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-773-7
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥4.0 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
Aby zapytać o ten produkt 79302, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
form
crystalline, crystals, powder or flakes
specific activity
≥4.0 U/mg
storage temp.
−20°C
Application
Esterase, from Bacillus stearothermophilus, may be used for the characterization of novel esterases . Product 79302 is recombinant and expressed in E. coli.
Biochem/physiol Actions
An esterase is a hydrolase that splits esters into acids and alcohols. The esterase catalyzes the transesterification of 1-phenylethanol.
The esterase catalyzes the transesterification of 1-phenylethanol.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmol 4-nitrophenyl-L-acetate per minute at pH 7.5 and 30°C.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)