Przejdź do
79617
Phosphoric acid
BioUltra, ≥85% (T)
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Orthophosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
387,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.00
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-633-2
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
eCl@ss:
38070202
Assay:
≥85% (T)
Form:
viscous liquid
Grade:
biotech. grade
387,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
biotech. grade
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
product line
BioUltra
assay
≥85% (T)
form
viscous liquid
sustainability
Sustainability features
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% KMnO4-reducing matter (as O), ≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
refractive index
n20/D 1.433
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg, fluoride (F-): ≤1 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
SMILES string
OP(O)(O)=O
cation traces
Ag: ≤1 mg/kg, Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sb: ≤2 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Tl: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.04
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
Phosphoric acid-doped polybenzimidazole (PBI) membranes offer a cleaner path to energy by enabling high-temperature fuel cells that efficiently convert hydrogen into electricity with low emissions. Their durability and proton conductivity make them ideal for renewable power systems. Click here for more information.
Application
Phosphoric acid has been used in the preparation of anolyte, a constituent of the capillary isoelectric focusing (CIEF) solutions. It has also been used as a chemical oxidation reagent in flow injection analysis-chemical oxidation-isotope ratio mass spectrometry (FIA-CO-IRMS).
Other Notes
Concentrated phosphoric acid is approx. 85% H3PO4 (aqueous).
Disclaimer
product may become solid; becomes liquid on heating to 50°C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphoric acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)