Przejdź do
79849
(±)-Mevalonic acid 5-phosphate lithium salt hydrate
95% (TLC)
Synonim(y):
(±)-MVAP-Li, rac-5-Phosphomevalonate lithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13O7P · xLi+ · yH2O
Masa cząsteczkowa:
228.14 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95% (TLC)
form
powder or crystals
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease; autoimmune diseases
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CC(C)(O)CCOP(O)(O)=O)=O.[H]O[H].[Li+]
InChI
1S/C6H13O7P.3Li.H2O/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-13-14(10,11)12;;;;/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H2,10,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
VYTYNAKRCDFACM-UHFFFAOYSA-K
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
942590784144714
description
95% (TLC)
description
≥80% (qNMR)
description
95% (TLC)
description
≥96.0% (GC)
assay
95% (TLC)
assay
≥80% (qNMR)
assay
95% (TLC)
assay
≥96.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease; autoimmune diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. PBSなどの水溶液に溶かせますか?その時は、水溶液を冷凍保存できますか?どのくらいの期間保存できますか?
    1 answer
    1. The solubility is not tested internally, but literature indicates solubility in aqueous solution up to about 20 g/L. Solution stability information is not available. It would be best to prepare solutions just prior to use, unless a stability study can be performed by the end user.