Przejdź do
79854
Alcohol Dehydrogenase equine
recombinant, expressed in E. coli, ≥10.0 U/mL
Synonim(y):
ADH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-870-4
MDL number:
Numer WE:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
specific activity
≥10.0 U/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Alcohol dehydrogenase catalyzes the oxidative conversion of alcohol into aldehyde. It has a homodimeric structure with a co-enzyme binding domain at the C-terminal and an N-terminal catalytic domain. The active site is located at the interdomain cleft. Binding of NAD+ in the active site causes conformational changes which create the binding sit for the alcohol substrate.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol benzaldehyde per minute at pH 7.0 and 30°C.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)