Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
form
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
1.10 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-65-2 + 7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?