Przejdź do
80661
Atto 655-maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling rate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32150917
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (coupling rate)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 663 nm; λem 684 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
417843073093711
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling rate)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling to thiols)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (degree of coupling)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 663 nm; λem 684 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 647 nm; λem 669 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
assay
≥90% (coupling rate)
assay
≥90% (coupling to thiols)
assay
≥90.0% (HPLC), ≥90.0% (degree of coupling)
assay
≥85% (HPLC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is there molecular structure of Atto 655-maleimide available for product 80661?
    1 answer
    1. The molecular structure is not provided. The molecular weight is stated to be 812 amu.