Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 308,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 814,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
308,00 zł
Quality Segment
product line
BioUltra
form
solid
mol wt
Mr 5000-7000
sustainability
Sustainability features
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤20 mg/kg peroxides (as H2O2)
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubility
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.15, λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, 6,000 | description average mol wt 200 | description average Mv ~8,000, powder (crystalline) | description average Mw 1,500 |
| form solid | form liquid | form powder (crystalline) | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt Mr 5000-7000 | mol wt average mol wt 200 | mol wt average Mv ~8,000 | mol wt average Mw 1,500 |
| cation traces K: ≤200 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| greener alternative product characteristics Safer Solvents and Auxiliaries | greener alternative product characteristics Safer Solvents and Auxiliaries | greener alternative product characteristics Safer Solvents and Auxiliaries | greener alternative product characteristics Safer Solvents and Auxiliaries |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?