Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
226,00 zł
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
technique(s)
protein detection: suitable
mp
145-148 °C (lit.), 151-154 °C
solubility
ethanol: soluble
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
fluorescence
λex 338 nm; λem 375 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChI key
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description puriss. p.a., suitable for fluorescence, ≥99.0% (GC) | description analytical standard | description sublimed grade, 99% |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - |
| grade puriss. p.a. | grade analytical standard | grade sublimed grade |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| fluorescence λex 338 nm; λem 375 nm in DMSO | fluorescence - | fluorescence λex 338 nm; λem 375 nm in DMSO |
| solubility ethanol: soluble | solubility - | solubility - |
| form crystals | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
435.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
224 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
129-00-0
129-00-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?