Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 272,00 zł |
Informacje o tej pozycji
272,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
1 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
7.0-8.0
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.1
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, Molecular Biology, 1 M in H2O | description BioReagent, suitable for coagulation assays, 4 % (w/v) | description ≥98% (GC), anhydrous | description - |
| grade Molecular Biology | grade - | grade anhydrous | grade - |
| concentration 1 M in H2O | concentration 4 % (w/v) | concentration - | concentration - |
| product line BioUltra | product line BioReagent | product line - | product line - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form powder | form - |
| pH 7.0-8.0 | pH - | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citrate Concentrated Solution
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?