Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 169,00 zł |
Informacje o tej pozycji
169,00 zł
sterility
aseptically filled
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
concentration
4 % (w/v)
suitability
suitable for coagulation assays
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for coagulation assays, 4 % (w/v) | description BioUltra, Molecular Biology, 1 M in H2O | description ≥98% (GC), anhydrous | description - |
| concentration 4 % (w/v) | concentration 1 M in H2O | concentration - | concentration - |
| product line BioReagent | product line BioUltra | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| sterility aseptically filled | sterility - | sterility - | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citrate Concentrated Solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?