Przejdź do
83388
Quercetin 3-D-galactoside
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-D-galactoside, Hyperin, Hyperoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
704,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-580-6
Beilstein/REAXYS Number:
5784795
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
powder
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
InChI key
OVSQVDMCBVZWGM-DTGCRPNFSA-N
Gene Information
mouse ... Hexa(15211)
Biochem/physiol Actions
Protects against peroxide-induced oxidative damage to cells by scavenging reactive oxygen species and enhancing activity of anti-oxidant enzymes, in particular, catalase and glutathione peroxidase.
Other Notes
A flavonol glycoside widely distribute in plants, including mimosa and St. John′s wort.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89227001805851335202
Hyperoside phyproof® Reference Substance
PHL89227
Hyperoside
Hiperozyd primary reference standard
00180585
Hiperozyd
Hiperozyd United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1335202
Hiperozyd
description
≥97.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
primary reference standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
mouse ... Hexa(15211)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)