Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
246139
eCl@ss:
32039090
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder or crystals
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 500 nm; λem 593 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0 (chymotrypsin), λex 540 nm; λem 590 nm in DMSO, λex 571 nm; λem 584 nm (Reaction product)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C14H9NO4/c1-8(16)18-10-3-5-12-14(7-10)19-13-6-9(17)2-4-11(13)15-12/h2-7H,1H3
InChI key
UJWKHDKBOVPINX-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?