Przejdź do
83689
Rhodamine B
suitable for fluorescence
Synonim(y):
Basic Violet 10, Brilliant Pink B, Rhodamine O, Tetraethylrhodamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H31ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.01
EC Number:
201-383-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
45170
Beilstein/REAXYS Number:
4091619
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
Quality Segment
mol wt
479.01 g/mol
concentration
80-100 % (w/w) (Rhodamine B)
color
green to very dark green
mp
210-211 (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
density
0.79 g/cm3
fluorescence
λex 553 nm; λem 627 nm in methanol
suitability
in accordance for fluorescence, suitable for fluorescence
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI key
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Rhodamine B is a xanthene dye, which functions as a water tracer fluorescent. It is used as a staining fluorescent dye.
Rhodamine B is bright-red in color.
Application
for cross staining of N-methylamino-5-isocyanonaphthalene (MICAN)
Rhodamine B has been used:
  • as a fluorescent dye for cross staining 1-N-methylamino-5-isocyanonaphthalene (MICAN)
  • as a fluorescent dye in confocal microscopy
  • to study its fluorescence in water and ethanol solutions
Analysis Note
λmax. ∼543 nm, E(1%/1cm) ∼2200-2800 (Methanol)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79754R6626
description
suitable for fluorescence
description
analytical standard
description
≥95% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence, in accordance for fluorescence
suitability
-
suitability
-
concentration
80-100 % (w/w) (Rhodamine B)
concentration
-
concentration
-
color
green to very dark green
color
-
color
faint green to very dark green
fluorescence
λex 553 nm; λem 627 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
form
powder or crystals
form
-
form
powder
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamine B
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this dye soluble in acetone?
    1 answer
    1. For product testing, this compound is dissolved in methanol. There is no data to suggest the product is soluble in acetone. According to PubChem, the dye is soluble in water, alcohol, ether, benzene, hot xylene and slightly soluble in hydrocholoric acid and sodium hydroxide.
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6694#section=Solubility