Przejdź do
83870
D-Ribose 5-phosphate barium salt hexahydrate
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
R-5-P-Ba
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9BaO8P · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.51
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-750-0
Beilstein/REAXYS Number:
3781061
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +12±2°, c = 1% in 0.2 M HCl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ba++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]C(=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.Ba.6H2O/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;;;;;;/h1,3-5,7-9H,2H2,(H2,10,11,12);;6*1H2/q;+2;;;;;;/p-2/t3-,4+,5-;;;;;;;/m0......./s1
InChI key
WUZJSCGFQURQNK-BJLVBTRRSA-L
Application
D-Ribose 5-phosphate is used as a substrate to identify, differentiate and characterize ribose-5-phosphate isomerase(s) and phosphopentomutase(s). Ribose 5-phosphate is used to study the processes and effects of glycation in vivo and in vitro.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R775083875310840
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98% (TLC), powder
description
≥99% (TLC)
description
99 atom % 13C
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
optical activity
[α]20/D +12±2°, c = 1% in 0.2 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D -20, c = 4 in H2O
lab-grade D-Ribose 5-phosphate barium salt hexahydrate
-
-
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)