Przejdź do
83895
D-Ribulose 1,5-bisphosphate sodium salt hydrate
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
D-erythro-2-Pentulose, 1,5-bis(dihydrogen phosphate), D-Ribulose 1,5-diphosphate, RuDP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O11P2 · xNa+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.09 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO[P](=O)(O)O)(O)O
InChI
1S/C5H12O11P2/c6-3(1-15-17(9,10)11)5(8)4(7)2-16-18(12,13)14/h3,5-6,8H,1-2H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/t3-,5-/m1/s1
InChI key
YAHZABJORDUQGO-NQXXGFSBSA-N
Application
Ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP) is a component of the Calvin cycle that is metabolized into glycerate 3-phosphate (G3P) by the enzyme ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase (RuBisCO). RuBP is used to identify, differentiate and characterize ribulose bisphosphate carboxylase(s)/oxygenase(s) (RuBisCO).
Other Notes
Active site studies with ribulose-1,5-biphosphate carboxylase
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R087883899R7750
description
≥99.0% (TLC)
description
≥90% (TLC)
description
≥96% (TLC)
description
≥98% (TLC), powder
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥96% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: ~50 g/L
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
white to light beige
color
white
Still not finding the right product?
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)