Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1040,00 zł
Nazwa produktu
Hydrochloric acid solution, for amino acid analysis, ~6 M in H2O
vapor pressure
190 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
form
liquid
quality
ampule
analyte chemical class(es)
amino acids
concentration
5900-6100 mmol/L (alkalimetric), ~6 M in H2O
pH
<1
bp
100 °C (lit.)
solubility
water: miscible
density
1.050-1.150 g/cm3
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochloric acid solution
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?