Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 723,00 zł |
Informacje o tej pozycji
244,00 zł
Quality Segment
product line
BioUltra
form
powder
mol wt
Mr 1900-2200
sustainability
Sustainability features
impurities
insoluble matter:, passes filter test, ≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
50-53 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.1, λ: 280 nm Amax: ≤0.04
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, 2,000 | description average mol wt 200 | description average Mv ~8,000, powder (crystalline) | description average Mw 1,500 |
| form powder | form liquid | form powder (crystalline) | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt Mr 1900-2200 | mol wt average mol wt 200 | mol wt average Mv ~8,000 | mol wt average Mw 1,500 |
| mp 50-53 °C | mp -65 °C (lit.) | mp 60-63 °C (lit.) | mp 45-50 °C |
| cation traces Mn: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| impurities insoluble matter:, passes filter test, ≤0.001% peroxides (as H2O2): | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
281.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138.6 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?