Przejdź do
84959
L-Serine
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-274-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721404
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Serine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +13.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Application
  • Effect of SlSAHH2 on metabolites in over-expressed and wild-type tomato fruit.: Research focused on the metabolite variations in genetically modified tomatoes, including the impact of L-Serine in metabolic engineering to enhance nutritional values and stress resistance (Yang et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.
Other Notes
Synthesis of labels for protonation studies by Fourier Transform infrared methods; Stabilizes mung bean nuclease at pH values below seven; Amino acid spacing in isotachophoresis on polyacrylamide gel - a critical evaluation; Growth requirement of various microorganisms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4311PHR11035650
L-Serine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1103
L-Serine
L-Seryna
Millipore
5650
L-Seryna
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
-
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99.5% (NT)
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
≥99% (titration)
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
cation traces
K: ≤50 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
heavy metals: ≤15 ppm
optical activity
[α]20/D +13.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Serine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)