Informacje o tej pozycji
form
liquid
density
0.78 g/mL at 20 °C
suitability
in accordance for sequence analysis test
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC#N.CC(C)O
InChI
1S/C3H8O.C2H3N/c1-3(2)4;1-2-3/h3-4H,1-2H3;1H3
InChI key
FPWNQPQTICPCOM-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-63-0 + 75-05-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?