Przejdź do
854C
Citrate Concentrated Solution
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
form
solution
Quality Segment
shelf life
Citrate solutions are suitable for use in absence of microbial growth.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1.5 M
pH
2.9-3.1 (25 °C)
application(s)
cytology
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
pH approx. 3.0 when diluted 1:50. For the preparation of a 60% citrate buffered acetone solution used as a fixative for blood smears.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)