Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 109,00 zł 92,65 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 436,00 zł |
Informacje o tej pozycji
92,65 zł
Cena katalogowa109,00 złZaoszczędź 15%grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder blend
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
solubility
H2O: 0.263 g/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
General description
Application
- Preparing nucleic acids for hybridization
- Hybridization buffer for Northern and Southern blots
- Washing buffer for Northern and Southern blots
Preparation Note
- Convenient pack sizes
- Multi-purpose use in hybridizations
- Easy-to-use powder makes fast, inexpensive solutions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for Northern and Southern blotting, powder blend | description for Northern and Southern blotting, powder blend | description OmniPur® Grade, 20X Liquid Concentrate | description for Northern and Southern blotting, solution |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade Molecular Biology |
| technique(s) nucleic acid detection: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) Southern blotting: suitable, nucleic acid detection: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line BioReagent |
| form powder blend | form powder blend | form liquid | form solution |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 10-30°C | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SSC Buffer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?