Przejdź do
85707
2,5-Dihydroxybenzoic acid
suitable for matrix substance for MALDI-MS, >99.0% (HPLC)
Synonim(y):
2,5-DHBA, DHB, Gentisic acid, Hydroquinonecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
98,70 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
598,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-718-5
Beilstein/REAXYS Number:
2209119
MDL number:
eCl@ss:
32130206
Assay:
>99.0% (HPLC)
Form:
powder
98,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>99.0% (HPLC)
form
powder
analyte functional class(es)
polymers
analyte chemical class(es)
glycans, lipids, organic molecules, peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
200-207 °C, 204-208 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
ε (extinction coefficient)
>2000 at 337 nm
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dihydroxybenzoic acid is an ionic liquid matrix used for the analysis of biomolecules using matrix-assisted laser desorption/ionization combined with mass spectrometry.
Most commonly used matrix for carbohydrates. For MALDI-MS of free neutral glycans. Produces [M+Na]+ ion; may show a weaker [M+K]+ ion. Other species may be generated by the addition of the appropriate inorganic salt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1493577806939319
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, >99.0% (HPLC)
description
98%
description
analytical standard
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC), Ultra pure
assay
>99.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.5% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
204-208 °C (lit.), 200-207 °C
mp
204-208 °C (lit.)
mp
204-208 °C (lit.)
mp
204-208 °C (lit.), 203-207 °C
form
powder
form
powder
form
-
form
-
analyte chemical class(es)
glycans, lipids, organic molecules, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
glycans, lipids, organic molecules, peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?