Przejdź do
86101
Poly(ethylene glycol)
BioUltra, 1,500
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Polyethylene glycol, PEG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
221,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
686,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
eCl@ss:
32039090
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
BioUltra
form
solid
mol wt
Mr 1400-1600
sustainability
Sustainability features
impurities
insoluble matter:, passes filter test, ≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
45-50 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.09, λ: 280 nm Amax: 0.03
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is a biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Poly(ethylene glycol) (PEG) is a non-ionic hydrophilic polymer.
Application
Poly(ethylene glycol) has been used in the preparation of cryoprotective solutions.
Biochem/physiol Actions
Poly(ethylene glycol) (PEG) helps in the purification and crystal growth of proteins and nucleic acids. PEG also interacts with cell membrane, thereby allowing cell fusion.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P301520245281210
description
BioUltra, 1,500
description
average mol wt 200
description
average Mv ~8,000, powder (crystalline)
description
average Mw 1,500
form
solid
form
liquid
form
powder (crystalline)
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
Mr 1400-1600
mol wt
average mol wt 200
mol wt
average Mv ~8,000
mol wt
average Mw 1,500
cation traces
Mg: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
45-50 °C
mp
-65 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
mp
45-50 °C
impurities
≤0.001% peroxides (as H2O2):, insoluble matter:, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)