Przejdź do
86296
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
size: 1 μm
Synonim(y):
Melamine-formaldehyde resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
MDL number:
3680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <6%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
Application
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-markedsize: 1 μm is used for equipment particle size calibration with fluorescence detection.
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Other Notes
Fluorescent marker for macrostructures, e.g. microtubules; Aldehyde modification for coupling with amines
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
903059028794272
description
size: 1 μm
description
analytical standard, size: 1 μm
description
analytical standard, size: 10 μm
description
size: 4 μm
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <6%
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
particle size
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
particle size
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension, particles
form
aqueous suspension, particles
form
aqueous suspension
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)