Przejdź do
87718
Tetramethylammonium chloride
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
TMA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
933,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)4N(Cl)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.60
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-880-8
Beilstein/REAXYS Number:
3911201
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
crystals
933,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
bromide (Br-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Estimating the nonideality of eutectic systems containing thermally unstable substances.: The paper explores the use of Tetramethylammonium chloride in studying the non-ideal behavior of eutectic mixtures, contributing to better thermal management in material science and engineering (Minceva M et al., 2023).
  • Natural deep eutectic solvents as thermostabilizer for Humicola insolens cutinase.: This study examines how Tetramethylammonium chloride-based eutectic solvents can stabilize enzymes, enhancing their practical applications in biotechnological processes (Sisti L et al., 2023).
Other Notes
Hybridization of genomic DNA to AT-rich oligonucleotide probes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T1952674202T3411
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
description
reagent grade, ≥98%
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
description
Molecular Biology
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
solid
form
crystals
form
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
impurities
phosphatases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected, RNases, none detected, DNases, none detected
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylammonium chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)