Przejdź do
87750
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
≥98.0% (calc. on dry substance, AT), chromogenic, powder
Synonim(y):
TMB dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.27 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, ≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
impurities
≤6% water
solubility
acetic acid: water (1:2): soluble 0.1 g/5mL (hot)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
InChI key
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Noncarcinogenic substitute for benzidine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T8768861510860336
description
≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
description
powder, ≥98%
description
97%
description
≥99%
assay
≥98.0% (calc. on dry substance, AT)
assay
≥98%
assay
97%
assay
≥99%
solubility
acetic acid: water (1:2): soluble 0.1 g/5mL (hot)
solubility
acetic acid: water (1:2): 20 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤6% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
207738-08-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)