Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1100,00 zł
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
solid
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
DMSO: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 540 nm; λem 595 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCOC(=O)c1ccccc1-c2c3ccc(cc3[o+]c4cc(ccc24)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C26H27N2O3.ClHO4/c1-6-30-26(29)20-10-8-7-9-19(20)25-21-13-11-17(27(2)3)15-23(21)31-24-16-18(28(4)5)12-14-22(24)25;2-1(3,4)5/h7-16H,6H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
NBAOBNBFGNQAEJ-UHFFFAOYSA-M
General description
The sorted cells containing TMRE perchlorate don’t interfere with the subsequent functional assays and hence are a preferred choice for the enrichment of functionally active, unbiased cell populations.
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE) | description ≥95% | description - |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| fluorescence λex 540 nm; λem 595 nm in DMSO | fluorescence λem 573 nm in methanol | fluorescence - |
| form solid | form powder | form - |
| solubility alcohols: soluble, DMSO: soluble | solubility methanol: 5 mg/mL, clear | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?