Przejdź do
88461
2,3-Diaminonaphthalene
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
naphthalene-2,3-diamine, 2,3-Naphthalenediamine, DAN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
626,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.20
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-241-0
Beilstein/REAXYS Number:
2206394
MDL number:
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
196-202 °C
fluorescence
λex 364 nm; λem 406 nm in 0.5 M Na carbonate pH 10.0 (after derivatization with NaNO2 in 0.1 M HCl)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Nc1cc2ccccc2cc1N
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2
InChI key
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3-Diaminonaphthalene, also known as 2,3 DAN, is an aromatic diamino fluorescent compound designed for carrying out DAN assays. Reacting with nitrite, 2,3 DAN forms the fluorescent product, 3-naphthotriazole (NAT), determined fluorometrically.
Application
2,3-Diaminonaphthalene or DAN is suitable for fluorescence-spectroscopic determination of nitrite/ nitrate in milk and soy based food products.
DAN is used in the fluorometric determination of selenium in biological materials.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
In addition to the emission maximum at 406 nm, there are lower maxima at 426, 386 and 450 nm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D2757
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), powder
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
fluorescence
λex 364 nm; λem 406 nm in 0.5 M Na carbonate pH 10.0 (after derivatization with NaNO2 in 0.1 M HCl)
fluorescence
-
form
solid
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
196-202 °C
mp
198-200 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Diaminonaphthalene
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)