Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 800,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3060,00 zł 2601,00 zł |
Informacje o tej pozycji
800,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
powder
fluorescence
λex 455 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)COc1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C22H14O7/c23-12-5-7-16-18(9-12)29-19-10-13(28-11-20(24)25)6-8-17(19)21(16)14-3-1-2-4-15(14)22(26)27/h1-10H,11H2,(H,24,25)(H,26,27)
InChI key
VQKDLLIKXLDPHW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE) | description NIST® SRM® 1932 | description suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPLC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 455 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 | fluorescence λex 458 nm; λem 520 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence λex 490 nm; λem 514 nm in 20 mM CAPS, pH 10.0 |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| assay ≥90% (HPCE) | assay ≥97.0% (HPCE) | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line - | product line - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?